Learn More
Eppendorf™ STICKY ADAPTR KIT
Zur Befestigung von Gefäßen an einer Schüttlerplattform anstelle von Kolbenklemmen
Marke: Eppendorf™ M1250-9504
197.40 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.08800kg
Beschreibung
- Ideal für Behälter wie Flaschen und Schalen, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklemmen befestigt werden können
- 45.72 × 15.24 cm ( 18 × 6 in.)
Spezifikation
Kit für Klebekissen-Adapter | |
18 in. | |
6 in. | |
Biologischer Schüttler |
18 x 6 in. (45,72 x 15,24 cm) | |
45,72 cm | |
15,24 cm | |
Zwei eloxierte Aluminiumplatten |