Learn More
Eppendorf™ PCR-rack, VE=10 Stück
Für die Handhabung und Lagerung von Röhrchen und Platten
Marke: Eppendorf™ 0030124545
182.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für 0.1 0.2 und 0.5 ml-Röhrchen und 96-Well Platten
- Stapelbar
Spezifikation
Divers | |
Röhrchen (0,1, 0,2 und 0,5 ml) | |
10/Pckg. |