Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke: Eppendorf™ 5409712004
662.49 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 18.210 × g (12.700 U/min)
- Max. Kapazität: 48 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
Spezifikation
F-45-48-11 - includes rotor lid | |
Rotor | |
18210 x g (12700 U/min) | |
Zentrifuge 5427 R | |
48 |
F-45-48-11 | |
48 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen | |
12.700 U/min | |
Rotordeckel |