Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke: Eppendorf™ 5409714007
673.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 11.710 × g (10.500 U/min)
- PCR-Streifenrotor für bis zu 48 × 0,2 ml-PCR-Röhrchen
Spezifikation
F-45-48-5-PCR | |
Rotor | |
11710 x g (10500 U/min) | |
Zentrifuge 5427 R | |
48 |
F-45-48-5-PCR | |
48 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen | |
10.500 U/min | |
Rotordeckel aus Kunststoff |