Learn More
Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen
Diese Adapter eignen sich für den Einsatz mit Eppendorf Pipettenspitzen. Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen sind farbcodiert und autoklavierbar.
Marke: Eppendorf™ 0030089731
93.50 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Adapter eignen sich für den Einsatz mit Eppendorf Pipettenspitzen. Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen sind farbcodiert und autoklavierbar.
- Erhältlich in den Volumen 25 und 50 μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
7 Stück | |
Rot | |
Für 25 ml Biopur™ Qualitätsspitze |