Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5418 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5418 R, precision redefined. Tailor your centrifugation with varied capacities and speeds. Accessorize with adaptors and buckets for versatility in molecular biology and life science applications.
Marke:  Eppendorf™ 5418707005
683.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10690934
  • 720.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Precision-engineered for optimal sample separation
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.)
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FA-45-18-11,aerosoldicht – mit Rotordeckel
Aerosoldichter Rotor
16,873 x g
Zentrifuge 5418 R
Aluminium
18 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
14,000 rpm
Rotordeckel