Learn More
Velp Scientifica™ ROTAX 6.8 üBERKOPFMISCHER 230V/50-60 HZ .
Das Velp Scientifica™ Rotax6.8 Rührwerk bietet hervorragende Leistung für alle Anwendungen, bei denen Drehen, Schütteln und Mischen erforderlich ist.
Marke: Velp Scientifica™ F10600118
1941.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Elektronische Drehzahlregelung bis zu 30 U/min
- LCD-Geschwindigkeitsanzeige
- Entspricht den UNI 10802- und DIN 38414-Normen
- Für 6 x 2 l oder 8 x 1 l Flaschen (mit Adapter)
- Automatischer Drehstopp bei Blockierung
- Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
Spezifikation
0 bis 30 U/min | |
230 V | |
520 mm | |
50/60 Hz | |
Epoxidharzbeschichtetes Metall |
LCD-Anzeige | |
100 W | |
665 mm | |
Anwendungen, die Umkippen, Drehen und Rühren erfordern, z. B. in Abfallbehandlungsanlagen und Laboren für die Abfall- und Umweltanalyse | |
30 kg |