Learn More
EPOR Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
159.03 CHF - 453.25 CHF
Spezifikation
Antigen EPOR
Konzentration 450 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Form Liquid
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18037035
Unterlagen ansehen
Proteintech
30766-1-AP-150UL
150 μL
453.25 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18036675
Unterlagen ansehen
Proteintech
30766-1-AP-20UL
20 μL
159.03 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The EPOR antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EPOR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EPOR antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
EPOR
Western Blot, ELISA
Rabbit
2057
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
450 μg/mL
Liquid
Human, Mouse
EPO R, EPOR, erythropoietin receptor