Learn More
Lauda™ EPDM-Gummischlauchanschlüsse
Material: EPDM
Marke: Lauda™ RKJ 059
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Zum Anschluss von Polymer-Schläuchen
Spezifikation
10°bis 100 °C | |
EPDM-Gummi | |
16 mm | |
11 mm |