Learn More
Lauda™ EPDM-Polymerschläuche
Aus EPDM-Gummi. Lauda™ EPDM-Polymerschläuche eignen sich hervorragend für den Einsatz mit allen Laborbädern außer Ultra 350 und Mineralölen.
Marke:  Lauda™ RKJ 111
Artikelnummer. 10406722
  • 16.80 CHF / 1 Meter
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus EPDM
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 90 °C
Zubehör, Schläuche
9 mm