Learn More
Lauda™ Isolierte EPDM-Schläuche
Material: EPDM-Gummi
Marke:  Lauda™ LZS 021
Artikelnummer. 10679682
  • 81.00 CHF / 1 Meter
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Wärmeübertragung aller Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
−35 °C bis +90 °C
EPDM-Gummi
12 mm
Zubehör, Schlauch
35 mm