Learn More
Thermo Scientific™ EPD – Elektronische Personendosimeter
Dieses Produkt wurde eingestellt und durch das elektronische EPD TruDose Personal Dosimeter ersetzt.
1655.16 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11977897
|
Thermo Scientific™
EPD/1/62920/120 |
EPD Mk2 Electronic Personal Dosimeter, Gray | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Produkt wurde eingestellt und durch das elektronische EPD TruDose Personal Dosimeter ersetzt.
Die EPD-Produktlinie umfasst:
Thermo Scientific™ EPD Mk2™ Elektronisches Personendosimeter
- Hervorragende Reaktion auf Gamma-, Beta- und Röntgenstrahlung.
- Einzelnes unabhängiges Dosimeter oder Teil eines umfassenden Systems zur Überwachung der Strahlendosis wie z.B. webREMS oder ViewPoint Enterprise.
- Fortgeschrittene Strahlungsmessleistung, 15 keV bis 10 MeV, in einem kleinen, leichten Gerät.
- Laut vergleichender Untersuchung aktiver Personendosimeter der IAEA (IAEA-TECDOC-1564) das vollständigste Dosimeter.
- Multidetektor-Technologie.
- Hervorragende Strom- und Batterieüberwachungsfunktion.
- Lauter, konfigurierbarer akustischer Alarm.
- Hervorragende Unanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
- Gut ablesbares Display, optional mit Hintergrundbeleuchtung.
- Robuster Batteriedeckel und sichere Befestigungsklammer.
- Zuverlässige LCD-Anzeige und hochwertiges Gehäuse.
Thermo Scientific™ EPD N2™ Elektronisches Personendosimeter
- Hervorragende Leistung in gemischten Gamma-/Neutronenfeldern und bei der Messung niedriger Strahlendosen.
- Hohe Strahlungsmessleistung, 20 keV bis 10 MeV (Photon), thermisch (0,025 eV) bis 15 MeV (Neutron).
- Multidetektor-Technologie.
- Direkte Anzeige der Umgebungsäquivalentdosis Hp(10) für Neutronen und Photonen.
- Hervorragende Unanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
- Kompatibel mit aktuellen oder aufrüstbaren Thermo Scientific EPD-Lesegeräten, -Software und -Zubehör.
Thermo Scientific™ EPD G Elektronisches Personendosimeter
- Hervorragende Reaktion auf Gamma- und Röntgenstrahlung.
- Fortgeschrittene Strahlungsmessleistung, 15 keV bis 10 MeV, in einem kleinen, leichten Gerät.
- Multidetektor-Technologie.
- Hervorragende Strom- und Batterieüberwachungsfunktion.
- Lauter, konfigurierbarer akustischer Alarm.
- Hervorragende Unanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
- Gut ablesbares Display, optional mit Hintergrundbeleuchtung.
- Robuster Batteriedeckel und sichere Befestigungsklammer.
- Zuverlässige LCD-Anzeige und hochwertiges Gehäuse.
- Kompatibel mit dem Thermo Scientific EPD Teleadapter für drahtlosen Betrieb.
Thermo Scientific™ EMDS3™ Wartungsdatenbanksystem
- Erstellung von Referenz-Kalibrierdaten aus neuem Datenbestand.
- Zuweisung des Datenbestands zu durch den Anwender definierbaren Arbeitsbereichen oder Orten.
- Klartext-Fehlerdiagnose und -berichte in einfachen, unmissverständlichen Worten.
- Nachverfolgung der Geräte, die zur Reparatur oder Wartung versendet werden.
- Schnittstelle zu Kalibrierungsprüfverfahren für externe Bestrahlungseinheiten.
- Vollständige automatische Integration mit dem Thermo Scientific™ Auto Irradiator.
- Erstellung von Kalibrierungsprüfberichten.
Thermo Scientific™ Externes EPD-Alarmmodul
- Externes Dreifach-Alarmmodul für das elektronische Personendosimeter EPD Mk2 .
- Die LED des EPD aktiviert über einen Glasfaseranschluss den akustischen Alarm und den Vibrationsalarm.
- Leicht zu befestigende optionale Hörmuschel für zusätzlichen akustischen Alarm.
- Geeignet zum Anschluss an eine Anschlussbuchse für externen akustischen Alarm.
Thermo Scientific™ EPD-Lesegeräte für das elektronische Personendosimeter EPD Mk2
IrDA-Lesegerät: Büroumgebungen und mobile Anwendungen
ACT-5 Desktop-Lesegerät: Für anspruchsvolle Umgebungen und Situationen, in denen nur ein einziges spezifisches EPD vom Lesegerät erkannt werden kann
ACT-4 Desktop-Lesegerät mit Tastatur
Spezifikation
Personal Dosimeter |