Learn More
Thermo Scientific™ Vormontiertes Kit, EPA Vials mit Schraubgewinde/Septen/Kappen
Save time in sample preparation. Three levels of Thermo Scientific EPA Screw Vials are available to match your application requirements: Level 300, 200 and 100.
Marke: Thermo Scientific™ 40-EPAVCS(A)-PC
Beschreibung
Select the right vial for water analysis application using EPA guidelines. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits are available in assembled and unassembled convenience kits to save you time during sample preparation. Choose from Level 100, 200 (pre-cleaned), or 300 (pre-cleaned and certified) clear or amber glass EPA vials with 20mL and 40mL total volume capacity. Assembled kits include vials with pre-attached caps and septa. Unassembled convenience kits include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags. Choose from Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Ausführung 100 EPA-FläschchenDie Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen mit Schraubgewinde werden empfohlen für die separate Wasserentnahme gemäß EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen) und nach EPA 40 CFR 141 „National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water“ (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser).
Level 200 vorgereinigte Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 200 Produkte sind nicht zertifiziert. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Level 300 vorgereinigt und zertifiziert
Labor zertifiziert nach US EPA Super Fund Standards gemäß der neuesten Ausgabe von „Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers“ (Spezifikationen und Leitlinien für kontaminationsfreie Probenbehälter) der EPA. Das Level 300 Analysenzertifikat wird durch von Dritten generierte, validierbare Labordaten gestützt und bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess. Jede Packung von Level 300 Produkten enthält ein Analysenzertifikat und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Spezifikation
Vormontiertes Kit, EPA Vials mit Schraubgewinde/Septen/Kappen | |
Glas | |
Für die Wasseranalyse entsprechend EPA-Richtlinien | |
72 | |
72 |
Bernsteinfarben | |
40 ml | |
40mL amber glass EPA vials with cap and seal, Class 200, Pre-cleaned | |
Schraubverschluss, zusammengesetzt, mit Septum |