Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin-Vergilbung
Beschreibung
Eosin Yellowish noted to reduce the affinity of Mg2+-ATPase for ATP and increase the enzyme affinity for Mg2+ at concentrations of 10-50 M. At higher concentrations near 100 ?M the affinity for Mg2+-ATPase for the ion-activator has been shown to be reduced. This compound has also been reported to be a photosensitizer that works as a molecular photoelectrode via catalyzation of the visible-light-driven electron-transfer reaction. Eosin Y is also used to stain structures such as muscle, cytoplasm, and collagen. This agent also enhances fluorescent quenching abilities by forming a complex with polyvinulpyrrolidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wurde festgestellt, dass Eosin Yellowish die Affinität von Mg2+-ATPase für ATP verringert und die Enzymaffinität für Mg2+ bei Konzentrationen von 10-50 μM erhöht. Bei höheren Konzentrationen nahe 100 μM ist die Affinität für Mg2+-ATPase für den Ionenaktivator nachweislich reduziert. Es wurde auch berichtet, dass diese Verbindung ein Fotosensibilisator ist, der als molekulare Fotoelektrode durch Katalyse der sichtbaren, lichtgesteuerten Elektronenübertragungsreaktion wirkt. Eosin Y wird auch zur Färbung von Strukturen wie Muskel, Zytoplasma und Kollagen verwendet. Dieses Mittel verbessert auch das Fluoreszenz-Quenchvermögen durch Bildung eines Komplexes mit Polyvinulpyrrolidon.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, einigermaßen löslich in Alkohol, unlöslich in Ether
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eosin Yellowish |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 50 g |
Beilstein | 3586809 |
Merck Index | 14,3603 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether |
Formelmasse | 691.86 |
Sicherheit und Handhabung
- Eosin Yellowish
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Eosin Yellowish