Learn More
Molecular Probes™ Eosin-5-Maleimide
Eosin-5-Maleimid
Marke: Molecular Probes™ E118
826.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Biokonjugate, die mit dem thiolreaktiven Eosin-5-Maleimid hergestellt werden, können als phosphoreszierende Sonden oder als Photosensibilisatoren verwendet werden. Mit ihrer hohen Quantenausbeute (∼0,57) für die Singulettsauerstofferzeugung können Eosin und seine Konjugate als effektive Photooxidatoren für Diaminobenzidin (DAB) in hochauflösenden Elektronenmikroskopiestudien und in korrelierten Fluoreszenz- und Elektronenmikroskopieanwendungen eingesetzt werden.Spezifikation
25 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
Eosin |
Maleimid | |
Thiol | |
Maleimid | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.