Learn More
Enzymaster Enzyme Screening Kit
The Enzyme Screening Kit contains a wide range of wild type and engineered enzymes with a broad substrate scope for your screening!
Marke:  Enzymaster 2001-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17864621
  • 8480.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ketoreduktase-Kit
    • Enzym-Kit mit 20 Ketoreduktasen (E.C. 1.1.1.) für ein schnelles Screening
    • Geeignet für Ketonreduktion und Alkoholoxidation
    • Verschiedene Substrate möglich, sowohl (S)- als auch (R)-selektive Enzyme sind enthalten
    • 0,5 g pro Enzym
    • Formuliert als lyophilisierter zellfreier Extrakt (CFE)
  • IRED-Kit
    • Enzym-Kit mit 16 Iminreduktasen (E.C. 1.5.1.) für ein schnelles Screening
    • Geeignet für die Reduktion von Imin und die reduktive Amination
    • Verschiedene Substrate möglich, sowohl (S)- als auch (R)-selektive Enzyme sind enthalten
    • 0,5 g pro Enzym
    • Formuliert als lyophilisierter zellfreier Extrakt (CFE)
  • Aldolase-Kit
    • Enzym-Kit mit 20 Aldolasen (E.C. 4.1.2.) für ein schnelles Screening
    • Enthält Threonin-, Phenylserin- und Serinaldolasen
    • Geeignet für reversible Aldol-Reaktionen von Glycin und Aldehyd auf β-Hydroxy-α-l-Aminosäure
    • Vielfältige Substrate möglich, hohe Selektivität
    • 0,5 g pro Enzym
    • Formuliert als lyophilisierter zellfreier Extrakt (CFE)
  • Transaminase-Kit
    • Enzym-Kit mit 21 Transaminasen (E.C. 2.6.1.) für ein schnelles Screening
    • Geeignet für die reversible Transamination einer Aminogruppe von einem Amino-Spender zu einem Keto-Amino-Akzeptor
    • Verschiedene Substrate möglich, sowohl (S)- als auch (R)-selektive Enzyme sind enthalten
    • 0,5 g Enzympulver pro Fläschchen
    • Formuliert als lyophilisierter zellfreier Extrakt (CFE)
Spezifikation
Spezifikation
Enzym-Kit
20 Fläschchen mit je 0,5 g Enzym als lyophilisierter zellfreier Extrakt (CFE)
Enzym-Screening von Ketoreduktasen