Learn More
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate, Thermo Scientific Chemicals
Enzymatic digest of casein.
Marke: Thermo Scientific J12855.Q1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Synonym: Peptones
- pH: 6.6 to 7.5
- CAS: 65072-00-6
- MDLNumber: MFCD00282824
Spezifikation
Casein hydrolysate | |
11.3 kg (25 lb.) | |
Powder |
6.6 to 7.5 | |
Plastic bottle |