Learn More
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate, Thermo Scientific Chemicals
Enzymatic digest of casein.
Marke:  Thermo Scientific J12855.P5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815108
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Synonym: Peptones
  • pH: 6.6 to 7.5
  • CAS: 65072-00-6
  • MDLNumber: MFCD00282824
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Casein hydrolysate
2.2 kg (5 lb.)
Powder
6.6 to 7.5
Plastic bottle