Learn More
3M™ Enviro Swab ENVSWB100
Ein angefeuchteter Tupfer, der für die Entnahme von Umweltproben auf allen Arten von Lebensmittelkontaktflächen in der Lebensmittelindustrie geeignet ist.
Marke:  3M™ 7100130395
Artikelnummer. 17288540
  • 655.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der gebrauchsfertige Abstrichtupfer reicht in Ecken und schwer erreichbare Bereiche für verbesserte Genauigkeit.
  • Das manipulationssichere Band zeigt an, ob der Tupfer bereits verwendet wurde.
  • Das komfortable Design trägt zur Verbesserung der Konsistenz der Probenahme unabhängig von Techniker oder Einrichtung bei.
  • Das wiederverschließbare Röhrchen sorgt für einen sicheren Transport.
  • Einzelne Abstrichtupfer und Fläschchen für erhöhte Produktivität und Effizienz.
Spezifikation
Spezifikation
Tupfer
100/Karton