Learn More
Sartorius™ WAAGE ENTRIS 60G X 0.1MG INTERN. KALIBRIERUNG
Speziell entwickelt, um effektive und zuverlässige Wägeergebnisse in Ihrer täglichen Arbeit zu liefern. Sartorius™ Entris™ Series64i-1S Modell Präzisionswaage verfügt über eine einfache und klar strukturierte Benutzeroberfläche, logische Tastenbelegung und hervorragende Lesbarkeit.
Marke: Sartorius™ ENTRIS64I-1S
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Wägeeinheiten:
- Gramm, Kilogramm, Karat, Pfund, Unzen, Feinunzen, Hongkong-Taels, Singapur-Taels, Taiwan-Taels, Getreide, Pennyweights, Milligramm, Teile pro Pfund, China-Taels, Mommes, österreichische Karat, Tola, Baht, Mesghal, Tonnen, Pfund: Unzen, Newton
- Sprachen:
- Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch
- Diebstahlsicherung möglich
- Anwendungen:
- Gewichtsbestimmung
- Dichte
- Prozentsatz
- Zählen
- Wiegen von Tieren
- Umwandlung
Spezifikation
50g/E2 | |
60 g | |
0,1 mg | |
Manuell | |
64i-1S | |
±3 ppm/K | |
10 ° bis 30 °C | |
Verschiedene | |
173 × 176 × 240 mm | |
330 mm | |
4,8 kg | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
RS232C 25-polig | |
Weiß hinterleuchtetes, kontrastreiches Display mit 15mm Ziffern | |
Universal-Netzadapter, Windschutz | |
≤±0,2 mg | |
≤±0,1 mg | |
2,5 s | |
Analysenwaage | |
230 x 303 x 330 mm | |
90 mm | |
230 mm | |
100/240 VAC, ±10% 50/60 Hz 200 mA | |
0,2 A |