Learn More
Sartorius™ Entris™ Präzisionswaage, Modell Serie 6202i-1S
Schnelle Ergebnisse bei hoher Arbeitsbelastung mit sich wiederholenden Anwendungen. Sartorius™ Entris™ 180 x 180mm Analysenwaagen bestechten durch ein neues Bedienkonzept: einfache Konfiguration individueller Einstellungen angeleitet durch kurze, menügeführte Textaufforderungen und einfache Navigation über die Cursortasten.
Marke: Sartorius™ ENTRIS6202I-1S
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- 5 Sprachen zur Auswahl
- Nur extern kalibrierbar
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
RS-232C, 25-polig | |
Hintergrundbeleuchtet und kontrastreich | |
30 mg | |
10 mg | |
230 x 303 x 91 mm |
Internal | |
10 mg | |
ENTRIS6201i-1s | |
1,5 s |