Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage
GREENER_CHOICE
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
Marque:  Sartorius™ BCE1202I-1S
1570.34 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16314688
  • 1660.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
  • Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
  • Überlastschutz
  • Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
  • Verhindert Kreuzkontamination.
  • Abwischbares Design
  • Leicht abnehmbare Teile
  • Effektiver Windschutz
  • Minimiert Wägefehler, die durch elektrostatisch aufgeladene Proben verursacht werden, durch Verwendung speziell beschichteter Glasteile und isoCAL (Kalibrierung und Einstellung mit internem Standard) für genauste Ergebnisse
  • Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
  • Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
  • Plug-and-Play-Komfort
  • Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
  • Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
  • 12 Integrierte Anwendungen
  • GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
  • Moderne Konnektivitätsmethoden
  • Kennwortschutz für sicheren Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat
1200 g
10 mg
PBT, Glas, Edelstahl
10 mg
Interne Kalibrierung
219 mm
7 kg
9-poliger USB C
LED; Intuitiv, verschleißfest mit Touchtechnologie
Schwenkstütze, Rahmenwindschutz, Netzteil mit länderspezifischen Netzadaptern, Bedienungsanleitung, Stoßdämpfer
Elektronische Toploading-Waagen
0,9 s
317,00 mm
94 mm
100 bis 240 VAC (±10%)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis