Learn More
Sartorius Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment
Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
Marke: Sartorius BCE64I-1CEU
1801.42 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ganz gleich, was Sie wiegen möchten, die neue Entris™ II Waage ist immer die richtige Wahl.
- Der Entris™ II bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von fast 150 Jahren deutscher Ingenieurskunst unterstützt. Die Entris II ist in zwei Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Waage finden können, die Ihren speziellen Wägebedürfnissen entspricht.
- Bei über 40 Modellen, aus denen Sie wählen können, finden Sie sicher ein Modell, das Ihre grundlegenden Wägebedürfnisse erfüllt.
Specifica
-CEU | |
60 g | |
0,1 mg | |
CEU Analysewaage | |
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 0,2 A |
RS232, USB C | |
Touchscreen | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
≤1,5 s |