Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
GREENER_CHOICE
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA10201I-1S
3287.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16672444
  • 3460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada
Mit interner Kalibrierung
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤0,9 Sekunden
0,2 A
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
10,200 g
100 mg
Elektronische Präzisionswaagen
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz