Learn More
Lonza™ Endotoxin
Endotoxin mit hoher Wirksamkeit, das für die Verwendung hinsichtlich der Herausforderungen bei Systemen zur Endotoxinentfernung, d. h. Depyrogenisierungsöfen, und anderen Anreicherungsstudien bestimmt ist.
Marke:  Lonza™ 193783
Artikelnummer. 11600461
  • 867.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Wirksamkeit
  • Enthält keinen Füllstoff
  • Kann für Ofenvalidierungsstudien verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,25 Millionen EU/Fläschchen
1,25 Millionen EU/Fläschchen
Herausforderungen des Endotoxin-Entnahmesystems, wie Depyrogenisierungsöfen und andere Spiking-Studien
5 Fläschchen