Learn More
Thermo Scientific™ Endonuclease IV, E.coli (2 U/μL)
Schneiden Sie oxidativ beschädigte DNA an AP-Stellen mit diesem Enzym, das apurinische/apyrimidinische Stellen erkennt und die 5‘-Phosphodiester-Bindung an der Läsion abspaltet.
Marke: Thermo Scientific™ EN0591
Beschreibung
Endonuclease IV (Endo IV) erkennt apurinische bzw. apyrimidinische (AP) Stellen in dsDNA, spaltet die Phosphodiester-Bindung 5' zur Läsion und erzeugt so eine Hydroxyl-Gruppe am 3'-Terminus. Das Enzym kann auch als 3'-Diesterase fungieren, die 3'-Phosphoglycolat oder 3'-Phosphat von den beschädigten Enden der dsDNA freisetzt. Endo IV weist auch eine 3'≥5'-Exonuklease-Aktivität auf. Sie reagiert auf Substraten sensitiv auf Ionenstärke, Metallionen, EDTA und reduzierende Bedingungen. Substrate mit 3'-verkürzten Enden sind bevorzugte Substrate für 3'≥5'-Exonuklease-Aktivität.
Das Enzym erfordert kein Mg2+ und ist in Gegenwart von EDTA in mäßigen Konzentrationen voll aktiv.
Anwendungen- Studien von DNA-Beschädigungen und -Reparaturen
- Einzelzell-Elektrophorese (Comet Assay)
- Antitumorale Arzneimittelforschung
- DNA-Strukturforschung
- SNP-Analyse
Spezifikation
2 U/μl | |
Endonuklease | |
100 U | |
Endonuklease IV |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.