Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Description
- ASTM D3577, ASTM D6978 certified
- Proprietary glove formulation delivers a soft and sensitive yet robust surgical glove
- Unique, anti-slip smooth external surface treatment for good instrument handling and grip
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Spécification
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 8.27 ±0.79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.02 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu