Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke: Merck YT3009002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle | |
Unsteril | |
1.4 m |
Luer 1/8 in. NPTF | |
Edelstahl (316) | |
Luer-Lock-Anschluss 1/8 Zoll NPTF | |
0.1875 in. |