Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke: Merck YT3009013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl (316) | |
Swagelok Buchse mit Schnellkupplung |
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle | |
Unsteril |