Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke:  Merck YT3009015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10430683
  • 1335.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Borosilikatglas
ZHE Tight Spritze, 50 ml
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle
Unsteril
50 mL