Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke:  Merck YT3009003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10203451
  • 171.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
O-Ringe aus Fluoroelastomer; Wischerdichtung aus Fluoroelastomer
O-Ringe für Kolben, Wischerdichtung
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle