Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke:  Merck YT3009001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10101451
  • 409.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Kolben aus Edelstahl; O-Ring und Wischerdichtung aus Fluorelastomer, Fluoroelastomer
Kolben mit O-Ringen, Wischerdichtung
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle