Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
Marke: Merck XX6700010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Fluoroelastomer | |
O-Ringe für Zylinder | |
0,3 cm |
ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle | |
Unsteril | |
0,125 in. |