Learn More
Merck Millipore Belüftungsfilter für Reinstwasserspeicher
Für EMD Millipore™ Reinwasserbehälter
Marke: Merck Millipore TANKMPK02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For use with Pure Water Reservoirs
- Die Belüftungsfilter aus Polyethylen schützen aufbereitetes Wasser in Reinwasserbehältern bei Einsatz mit Elix™ oder RiOs™ Wasseraufbereitungssystemen vor eindringenden Mikroorganismen aus der Luft
Spezifikation
Polyethylen | |
RiOs™ 5/8/16 System | |
Hydrophob | |
Vent-Filter |