Learn More
Merck Zubehör aus Edelstahl
Zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten mit Einlassdrücken von 20 bis 700 bar
Marke:  Merck XX4404702
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10029810
  • 566.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Xx4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für den Filterhalter XX4404700
Edelstahlfilter, Je nach verwendetem Filtertyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Hochdruck-SS-Filterhalter, 47 mm
Unsteril
HP Stützsieb mit PTFE-Beschichtung
PTFE-beschichteter Edelstahl
47 mm