Learn More
Merck Scepter 2.0 Sensoren für automatisches tragbares Zytometer
Für den Einsatz im automatischen Scepter 2.0 Hand-Zellenzähler (Kat.-Nr. PHCC20040) vorgesehen. EMD Millipore Scepter 2.0 Zytometer-Sensoren stellen genaue, reproduzierbare Zählergebnisse sicher und eliminieren Pipettierfehler und ungleichmäßige Beladungen mit Probenmaterial. Lieferbar mit zwei verschiedenen Durchlässen für die Zellzählung von 4 bis 25 μm.
Marke: Merck PHCC60500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit einer mikrostrukturierten, zellsensitiven Zone, die eine Unterscheidung nach Zellgröße und Zellvolumen bis hinunter zur Submikron- und Subpikoliterauflösung ermöglicht
- Mit präzise gebohrter Öffnung, durch die die Zellen laufen und gezählt werden
- Zählt nach dem Coulter-Prinzip der Impedanzveränderungen über den von den Sensorelektroden ermittelten Strom
- Gewährleistet reproduzierbare Zählungen, indem jedes Mal genau 50 μl der Probe in den Mikrokanal für das Liquid Handling gezogen werden
- Verhindert Pipettierfehler und ungleichmäßige Probenbeladung durch präzise Kanäle für das Liquid Handling
- 40 μm-Blendensensor
- Kann Zellen zwischen 4 und 12 μm Durchmesser und Partikel zwischen 3 und 17 μm Durchmesser zählen
- 60 μm-Blendensensor
- Kann Zellen zwischen 8 und 25 μm Durchmesser und Partikel zwischen 6 und 36 μm Durchmesser zählen
Spezifikation
Scepter-Sensoren | |
60 μm | |
8 bis 25 μm | |
10.000 bis 500.000 Partikel/ml | |
500 Packungen | |
Automatisiert | |
Scepter 2.0 automatisierter Hand-Zellzähler |
<30 s | |
50μL | |
Speichert bis zu 72 Zählungen | |
6 bis 36 μm | |
CHO-Zellen, HeLa-Zellen und embryonische Mausstammzellen können für Zählungen von Subpopulationen in mononukleären Zellpräparationen mit peripherem Blut verwendet werden | |
Zellzählungen und Histogrammprofile von Zellpopulationen |