Learn More
Merck PureProteome™ Streptavidin Magnetisches Bead System
Das leistungsstarke Bead-System hilft Forschern, biotinylierte Moleküle mit hoher Kapazität und hoher Spezifität zu einem günstigen Preis zu reinigen
Marke: Merck LSKMAGT02
681.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Immunpräzipitationen, die Reinigung von Nukleinsäuren, Isolation von Zellen und Organellen
- Bindungskapazität >20μ g von Protein pro mg abgesetzte Beads
- Hohe Kapazität: Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Einheitliche Ergebnisse ohne Probenverlust: Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Schnelle Verarbeitungszeit: Die Beads werden innerhalb von Sekunden immobilisiert; die erhöhte Kinetik der Bead/-Protein-Bindung ermöglicht eine kürzere Inkubation.
- Partikelgröße: 10μ m
- Menge: 2 x 1 ml
Spezifikation
2 x 1 ml | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Magnetic Beads |
10 μm | |
Aufreinigung biotinylierter Moleküle, Proteinaufreinigung |