Learn More
Merck PureProteome™ Lambda Ig Binder Magnet Beads
PureProteome™ Magnet-Beads sind ein leistungsstarkes Verfahren, um Antikörper schneller, einfacher und reproduzierbarer als je zuvor zu isolieren.
Marke: Merck LSKMAGLM02
678.95 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : PureProteome™ Magnetständer (8 Well) (Kat.-Nr. LSKMAGS08); nicht im Lieferumfang enthalten.
Beschreibung
Das PureProteome™ Lambda Ig Binder Magnetic Bead System ist ein leistungsstarkes System, das Forschern hilft, alle Immunglobuline (z. B. IgG, IgA, IgM, IgE und IgD) mit hoher Spezifität zu reinigen.Forscher können auch den Fab-Anteil vom Fc-Anteil von Immunglobulinen reinigen/trennen.
- Hohe Kapazität:Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Einheitliche Ergebnisse ohne Probenverlust:Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Schnelle Verarbeitungszeit:Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert.Die erhöhte Kinetik der Bead-Proteindindung ermöglicht kürzere Inkubationszeiten.
- Kostengünstig:Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
(f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.
Anwendungen:
Antikörperaufreinigung
Spezifikation
Lambda Ig-Bindemittel magnetisches Bead | |
10 μm | |
Reinigung aller Arten von Igs-Antikörpern |
2 x 1 ml | |
2 bis 8 °C | |
Magnetic Beads |