Learn More
Merck PureProteome Albumin Magnetic Beads, 10 mL/Cs
Schnellerer, einfacherer Serum-Abbau mit größerem Einblick in Ihre Probe
Marke: Merck LSKMAGL10
822.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Beads sind mit einem Antikörper konjugiert, der spezifisch für Humanserumalbumin ist
- Bietet schnelle, skalierbare und reproduzierbare Mittel zum Abbau von >98 % Albumin aus Serum- und Plasmaproben, was den Nachweis und die Analyse von Proteinen von Interesse erleichtert.
- Passen Sie das Bead-Volumen auf der Grundlage des Probenvolumens und der Gesamtproteinkonzentration an
- Keine Manipulation von Röhrchen oder mehrteiligen Baugruppen erforderlich
- Keine Zentrifugation erforderlich; Magnetfeld fixiert die Beads in Sekunden
- Partikelgröße: 10μ m
Spezifikation
Albumin Magnet-Bead | |
10 μm | |
Serumabbau |
10 ml | |
2 bis 8 °C | |
Magnetic Beads |