Learn More
Merck Patch-Testkit
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke:  Merck XX6504730
Artikelnummer. 10409850
  • 4640.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das MilliporeSigma Patch Test Kit ist eine Komplettlösung für die Probenahme und Analyse von Hydraulikflüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, Massenchemikalien, Kesselwasser und Schmierölen vor Ort. Es ermöglicht die Erkennung signifikanter Veränderungen des Reinheitsgrades durch zuverlässige, empfindliche, kolorimetrisch basierte Analyse. -– Überwacht schnell die Partikelverschmutzung in kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Massenchemikalien, Kesselwasser und Schmierölen – Die Skalen für die Filterfarbe und die Partikelbewertung entsprechen anerkannten Standardverschmutzungsgraden – Erkennt signifikante Veränderungen in der Sauberkeit durch zuverlässige und empfindliche Testergebnisse – Enthält Filter für 100 Tests Merkmale und Vorteile: • Enthält genug Verbrauchsmaterial für 100 Tests • Enthalten in einem leichten, einfach zu transportierenden Behälter • Filterfarbwerte und Partikelbewertungsskalen entsprechen anerkannten Standardverschmutzungsgraden Anwendungen: Vor-Ort-Verschmutzungsanalyse von kohlenwasserstoffbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Schmierölen und verwandten Produkten Katalognummer XX6504730 Patch-Test-Kit Komponenten PD1504700 PetriSlides für Kontaminationsanalyse SMWP02500 MF-Millipore Membranfilter, 5,0 μm, 25 mm, einfach, weiß 100SMWP04700 MF-Millipore Membranfilter, 5,0 μm, 47 mm, weiß, einfach, 100XX6200006P Filterpinzetten, stumpfes Ende, Edelstahl XX6200035 Handvakuumpumpe, Edelstahl XX6300120 Patchtest-Filterhaltereinheit XX6504704 Spenderflasche für Lösungsmittel XX6504707 Swinnex 25 mm mit Gegendrucksieb XX6504709 PVC-Flasche, 120 ml XX6504710 Schläuche für Vakuumeinsatz, 1/8 Zoll, Fluorelastomer XX6504713 Naval Fluid Color Guide 1 Ersatzteile Sortierung und Filterung klarer Flüssigkeiten XX2004701 Trichter und Feststellring XX2004703 Dichtung PTFEXX4004714 Dichtung für Sicherungsring, O-Ring PTFEXX6300123, 2-233, Buna-NXX6504708 Edelstahlhalterung mit Sockel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Patch-Testkit
Filterhaltereinheit, Handpumpe, Schläuche, Probenflasche, Spenderflasche für Lösungsmittel, Pinzette, Heft für Standards, PetriSlides, MF Millipore™ 47 und 25 mm-Filter
9,25 in.
4,9 in.
91 lbs.
Edelstahl
Patch-Testkit
23,49 cm
12,44 cm
4,5 kg