Learn More
Merck MultiScreenHTS 96-Well Filterplatten
Rezeptor-Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, TCA-Präzipitation
Marke: Merck MSFCN6B50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophiles PVDF | |
1,2/0,65 μm | |
Lichtundurchlässig | |
96 | |
0,28 cm2 | |
50/Packung | |
1.28 cm | |
1.44 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Bindungsvermögen | |
Barex | |
Unsteril | |
Rezeptor, Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation, DNA-Aufreinigung | |
0,5 x 8,55 x 0,56 in. (1,28 x 21,71 x 1,44 cm) | |
21.71 cm |