Learn More
Merck MultiScreen™ Dichtungsband
In undurchsichtig und transparent erhältlich
Marke: Merck MATAH0P00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Undurchsichtiges Dichtungsband wird zur Abdichtung von 100 μl-Plattenunterseiten verwendet, die in TopCount™ Instrumenten gelesen werden
- Durchsichtiges Dichtungsband wird zur Abdichtung von 300 μl-Plattenoberseiten aller Hersteller und Plattenunterseiten für MicroBeta™ Lesegeräte verwendet
- Vorgeschnittene Größe
Spezifikation
Lichtundurchlässig | |
100 | |
Klebefolie |
Unsteril | |
Versiegelung von 100 μl-Plattenunterseiten, die in TopCount™ Instrumenten gelesen werden |