Learn More
Merck MultiScreen™ Dichtungsband
In undurchsichtig und transparent erhältlich
Marke:  Merck MATAHCL00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10207820
  • 164.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Undurchsichtiges Dichtungsband wird zur Abdichtung von 100 μl-Plattenunterseiten verwendet, die in TopCount™ Instrumenten gelesen werden
  • Durchsichtiges Dichtungsband wird zur Abdichtung von 300 μl-Plattenoberseiten aller Hersteller und Plattenunterseiten für MicroBeta™ Lesegeräte verwendet
  • Vorgeschnittene Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
klar
100
Klebefolie
Unsteril
Versiegelung von 300 μl-Plattenoberseiten aller Hersteller und Plattenunterseiten für MicroBeta™ Lesegeräte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers