Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für zellbasierte Assays
Die verschiedenen Formate ermöglichen die Durchführung vieler verschiedener funktioneller zellbasierter Assays sowie von Assays ganzer Organismen
1750.00 CHF - 1800.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Membran | Polycarbonat |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Styrol |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10256102
|
Merck
MAMIC3S10 |
3 μm |
1750.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10486892
|
Merck
MAMIC5S10 |
5 μm |
1750.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10755614
|
Merck
MAMIC8S10 |
8 μm |
1800.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ideal für die Viabilität , Proliferation, Migration und Invasion von Zellen sowie Chemotaxis-Assays. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Styrol | |
Steril | |
Migration, Invasion und Chemotaxis |
Polycarbonat | |
Durchsichtig | |
96 | |
Gewebekultur |