Learn More
Merck Integritätstestkit für Geräte mit kleinem Volumen
Für Vorrichtungen mit geringem Volumen
Marke:  Merck SLTEST000
337.09 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10762161
  • 476.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktischer Siedepunkt-Test
  • Für belüftete und nicht belüftete Geräte
  • Testet eine breite Palette von Porengrößen und Membrantypen
  • Millipore Membran-Filtereinheiten können mit der Bubble Point-Testmethode auf Integrität getestet werden. Kleine spritzenbetriebene Membran-Filtereinheiten mit einem Filtrationsbereich von 15 cm2, wie Millex und Sterivex Einheiten, können mit dem Integritätstester im Spritzenstil bequem getestet werden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    5 μm
    15 cm2
    Integrierter Tester