Learn More
Merck Analysekit für Flüssigkeitskontamination; 230 V/50 Hz
Entspricht den Standardverfahren für Kontaminationstests
Marke: Merck XX7104712
Includes: Glasfilterhalter (47 mm) mit Edelstahlsieb, 1-l-Vakuumfilterkolben, stumpfe Filterpinzette, Latexschlauch (1/4 in. x 23 in.),25 mm Lösungsmittelfilterspender, 400 PetriSlides, Chemikalienpumpe (115 V), Pumpe für chemische Beanspruchung (220 V).
Beschreibung
Analysekit für Flüssigkeitskontamination; 230 V/50 HzSpezifikation
ASTM-D2276, ARP-598 | |
Edelstahl | |
Vakuum-/Druckpumpe, 47 mm-Filterhalter aus Edelstahl, 1 l-Kolben, Pinzette, Schläuche mit 0,25 Zoll ID., 25 mm-Lösungsmittelspender, PetriSlides, Filter, Pumpe für chemische Beanspruchung | |
Analysekit für Flüssigkeitskontamination |