Learn More
Merck Monitore für Fluidkontamination
Die Monitore für die Analyse von Flüssigkeitskontaminationen sind transparente Einwegfilterhalter aus Tenite™ Kunststoff, die mit MF-Milliporenfiltern vormontiert sind (effektive Filterfläche beträgt 9 cm2).
Marke: Merck MAWP037P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein dickes Zellulosekissen mit 34 mm Durchmesser zwischen den Monitorsektionen dichtet den Filter ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen. Zur Verwendung mit dem Kit für die Flüssigkeitsprobenahme (XX6403730). Monitore mit angepasstem Gewicht: Durch Monitore mit angepasstem Gewicht entfällt das Vorwägen von Testfiltern bei der gravimetrischen Analyse. Jeder Monitor enthält zwei Filter, deren Gewicht auf 0,1 mg angepasst ist. Die Probe durchläuft beide Filter, der obere Filter (Test) hält jedoch alle Kontaminationen zurück. Die Differenz der Filtergewichte nach der Trocknung entspricht dem Gewicht der Kontaminationen in der Probe.Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Absorptionspad | |
1.45 Zoll |
Probenahmekit für Fluide | |
0.8μm | |
9 cm2 | |
Analysemonitor für Fluidkontamination | |
3,7 cm |