Learn More
Merck Komponenten und Zubehör für Flüssigprobenahme-Kit
Enthält allgemeine Komponenten, die in einem Flüssigkeitsprobenahme-Kit enthalten sind
Marke: Merck XX6403780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Komponenten und Zubehör für das FlüssigkeitsprobenahmesetSpezifikation
Autoklavierbar | |
Tygon™ | |
Schläuche | |
0,45 cm |
Probenahmekit für Fluide | |
Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser und anderen Flüssigkeiten durch Millipore™ Monitore zur Kontaminationsanalyse vor der gravimetrischen oder kolorimetrischen Analyse | |
0.18 Zoll |