Learn More
Merck Flüssigkeits-Probenahmekit
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke:  Merck
Artikelnummer. 10034830
  • 5790.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Fluid Sampling Kit ist ein komplettes Lösungspaket für die Flüssigkeitssammlung und Kontaminationsanalyse vor Ort. Der Probenehmer aus Edelstahl wird an ein in der Systemleitung installiertes Schnellverschlussventil angeschlossen, durch das eine abgemessene Flüssigkeitsmenge durch den Monitor fließen kann. Eine Spritze mit Ventil dient als Pumpe, um Restflüssigkeit aus dem Monitor zu entfernen. Das Kit ist mit unseren 37 mm-Kontaminationsmonitoren und gewichtsangepassten Monitoren kompatibel. Für die gravimetrische Analyse machen die als Zubehör erhältlichen gewichtsangepassten Monitore das Vorwiegen des Filters vor der Probenahme überflüssig. Merkmale und Vorteile: • Robuster Tragekoffer und Edelstahlprobennahmeeinheit für jahrelangen Service vor Ort • Das Fluid Sampling-Kit enthält 12 Tenite™ Kontaminationsmonitore Anwendungen: Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser und anderen Flüssigkeiten durch Millipore Monitore zur Kontaminationsanalyse vor der gravimetrischen oder kolorimetrischen Analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aus Edelstahl mit rostfreiem PTFE-Schlauch, Polystyrol-Monitore
Schnelllöseventil oder -stopfen, NPTF-Gewinde mit 1/8 in., Viton A Dichtungen
9,25 in.
4,88 in.
Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser und anderen Flüssigkeiten durch Millipore™ Monitore zur Kontaminationsanalyse vor der gravimetrischen oder kolorimetrischen Analyse
Probenahmekit für Fluide
23,5 cm
12,4 cm