Learn More
Merck Durchflussreduzierende Öffnungen
Erzeugt einen quantitativen Luftstrom durch einen Filter für die Analyse von Verunreinigungen in der Luft
Marke: Merck XX5000020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durchflussbegrenzungsfilter erzeugen einen quantitativen Luftstrom durch einen MF-Millipore-Filter für die Analyse von Kontamination in der Luft. Die Öffnungen werden in den Auslass eines Millipore Aerosolanalysehalters oder Aerosoladapters eingefädelt, um eine konstante Durchflussrate bei Anwendung des geforderten Vakuumpegels zu ermöglichen. Die Nennwerte sind bis auf ca. 15 % genau. Für eine höhere Genauigkeiten kann die Blende mit einem Durchflussmesser auf das Ist-Niveau des Arbeitsvakuums kalibriert werdenSpezifikation
Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests | |
Millipore Halter für Aerosolanalyse oder Aerosoladapter | |
2 l/min |
Edelstahl | |
Erzeugung einer quantitativen Luftströmung durch einen Millipore Filter zur Analyse von Kontamination in der Luft | |
Durchflussbegrenzende Öffnung, 2 l/min |